4-Bromo-2-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7599-1G PC7599-5G
APOSPC7599-1GEA 33.5 EUR
APOSPC7599-1G APOSPC7599-5G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094432
Núm. CAS: 292621-45-5