Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 52.2 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo 98%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 184…186 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000680
Núm. CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8,II