Cloruro de 2-nitro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 174 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
Cloruro de 2-nitro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-nitro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013456
Núm. CAS: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II