N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Proveedor: Apollo Scientific
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 1350 EUR
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689716
Núm. CAS: 937601-75-7