Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-(trifluorometil)benzoilo
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo 97%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-p-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Pto. Ebullición: 188…190 °C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000694
Núm. CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II