2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7611-1G PC7611-500MG PC7611-5G
APOSPC7611-1GEA 346 EUR
APOSPC7611-1G APOSPC7611-500MG APOSPC7611-5G
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline 99%
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₇NOF₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689699
Núm. CAS: 98446-51-6