Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7613-1G PC7613-5G
APOSPC7613-1GEA 125 EUR
APOSPC7613-1G APOSPC7613-5G
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97%
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Formula: C₃H₉BF₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011806
Núm. CAS: 5799-67-7