1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7617-25G PC7617-1G
APOSPC7617-25GEA 168 EUR
APOSPC7617-25G APOSPC7617-1G
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
1H,1H,8H,8H-Octafluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-diol
Formula: C₆H₆F₈O₄
Pto. Ebullición: 103 °C/1,3mmHg
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094435
Núm. CAS: 129301-42-4