2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7619-1G
PC7619-5G
PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA
186
EUR
APOSPC7619-1G
APOSPC7619-5G
APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689758 Núm. CAS: 937601-82-6 |