Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC7621-1G PC7621-5G
APOSPC7621-1GEA 73 EUR
APOSPC7621-1G APOSPC7621-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052083
Núm. CAS: 155377-19-8