1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 259 EUR
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689692
Núm. CAS: 1006492-02-9