3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7624-1G PC7624-250MG PC7624-5G
APOSPC7624-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7624-1G APOSPC7624-250MG APOSPC7624-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄NO₃F
Pto. de fusión: 57…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968940
Núm. CAS: 160538-51-2