Alcohol 2-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 49.3 EUR
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
Alcohol 2-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 2-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 90 °C/20 mmHg
Densidad: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004621
Núm. CAS: 346-06-5
EINECS: 206-467-9