Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 3-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 79…80 °C/3mmHg
Densidad: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004645
Núm. CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9