Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 94.5 EUR
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico 96%
Alcohol 4-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 78…80 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004661
Núm. CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6