2-(Trifluorometil)bencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 259 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluorometil)bencilamina
2-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/64mmHg
Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010297
Núm. CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III