3-(Trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 161 EUR
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluorometil)bencilamina 97%
3-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Pto. Ebullición: 93…97 °C/28mmHg
Densidad: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008117
Núm. CAS: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8,III