4-(Trifluorometil)bencilamina 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluorometil)bencilamina 94%
4-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C/15mmHg
Densidad: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010220
Núm. CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8 III