α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 98.6 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno 98%
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013558
Núm. CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II