α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G
PC7632-250G
PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA
95.7
EUR
APOSPC7632-100G
APOSPC7632-250G
APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno 97%
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-xileno
Formula:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.03 g/mol Pto. Ebullición: 69 °C/4mmHg Densidad: 1.565 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000395 Núm. CAS: 402-23-3 EINECS: 206-938-9 UN: 3265 ADR: 8 II |