α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 109 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
α'-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Formula: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 30…31 °C
Densidad: 1.546 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000403
Núm. CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8 II