α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-2-(trifluorometil)benceno
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 116 EUR
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno 97%
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Pto. Ebullición: 67…68 °C/12mmHg
Densidad: 1.337 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009920
Núm. CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8 III