α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno 98%
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-m-xileno
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Formula: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/12mmHg
Densidad: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000908
Núm. CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II