α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Clorometil)-4-(trifluorometil)benceno
PC7633G-25G
PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA
37.7
EUR
APOSPC7633G-25G
APOSPC7633G-5G
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno 98%
α'-Cloro-α-α-α-trifluoro-p-xileno
Formula:
C₈H₆ClF₃ MW: 194.58 g/mol Pto. Ebullición: 68 °C/12mmHg Pto. de fusión: 19 °C Densidad: 1.315 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040772 Núm. CAS: 939-99-1 UN: 3265 ADR: 8 II |