3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
PC7634-10G PC7634-25G PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA 102 EUR
APOSPC7634-10G APOSPC7634-25G APOSPC7634-1G
3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano, grado técnico
3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano
Formula: C₈H₇F₃S
MW: 192.2 g/mol
Pto. Ebullición: 75…77 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042435
Núm. CAS: 25697-55-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III