N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 125 EUR
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689795
Núm. CAS: 116332-61-7