4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 46.4 EUR
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotolueno 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.02 g/mol
Pto. de fusión: 59…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039299
Núm. CAS: 224185-19-7