5-Fluoro-2-methylindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 23.2 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formula: C9H8FN
MW: 149.17 g/mol
Pto. Ebullición: 112…120 °C/0.1mmHg
Pto. de fusión: 97…101 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093649
Núm. CAS: 399-72-4