Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1500 g/mol
Pto. de fusión: 66…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08689743
Núm. CAS: 369-26-6