N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC7647-1G PC7647-5G
APOSPC7647-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7647-1G APOSPC7647-5G
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 97%
N-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689790
Núm. CAS: 937602-15-8