6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₃BrClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143495
Núm. CAS: 201849-12-9