1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-4'-iododiphenyl ether
PC7649-1G PC7649-5G
APOSPC7649-1GEA 125 EUR
APOSPC7649-1G APOSPC7649-5G
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
1-Fluoro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₈FIO
Pto. de fusión: 45…46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368761
Núm. CAS: 886762-45-4