3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 261 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Formula: C₅H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 91 °C/25mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039533
Núm. CAS: 348-75-4
UN: 3265
ADR: 8,III