α-Bromo-2,3,5-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 109 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
α-Bromo-2,3,5-trifluorotolueno 97%
α-Bromo-2,3,5-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083543
Núm. CAS: 226717-83-5
UN: 3265
ADR: 8,II