4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7656-100G PC7656-25G PC7656-500G
APOSPC7656-100GEA 0 EUR
APOSPC7656-100G APOSPC7656-25G APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formula: C₁₁H₁₁FO₃
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00667222
Núm. CAS: 149437-76-3