2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 369 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina 98%
2-Bromo-6-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Pto. Ebullición: 78…79 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153087
Núm. CAS: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III