2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methoxy-N-methyl-2,4,6-trifluorobenzamide
PC7659-1G PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA 0 EUR
APOSPC7659-1G APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689800
Núm. CAS: 937602-31-8