1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]imidazolidin-2-one
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 145…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689725
Núm. CAS: 162748-20-1