Ácido 3-(trifluorometil)cinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico 98%
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004393
Núm. CAS: 779-89-5