Ácido 4-(trifluorometil)cinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 74.1 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
Ácido 4-(trifluorometil)cinámico 98%
Ácido 4-(trifluorometil)cinámico
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 230…234 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002696
Núm. CAS: 16642-92-5