1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7666-1G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 116 EUR
APOSPC7666-1G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689729
Núm. CAS: 1006441-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III