3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7668-25G
PC7668-5G
PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA
487
EUR
APOSPC7668-25G
APOSPC7668-5G
APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Formula:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154,09 g/mol Pto. Ebullición: 158…163 °C Pto. de fusión: 28…30 °C Densidad: 1,318 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014374 Núm. CAS: 69056-67-3 UN: 3261 ADR: 8,III |