3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, cis/trans
PC7668G-1G
PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA
72.5
EUR
APOSPC7668G-1G
APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formula:
C₇H₁₁F₃O MW: 168,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102143 Núm. CAS: 454-63-7 |