3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 101 EUR
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Pto. Ebullición: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034662
Núm. CAS: 585-36-4