4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7668N-1G PC7668N-5G PC7668N-100MG
APOSPC7668N-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G APOSPC7668N-100MG
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formula: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Pto. Ebullición: 67…68 °C/16mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102145
Núm. CAS: 75091-99-5
UN: 1224
ADR: 3,III