3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G
PC7671-25G
APOSPC7671-1GEA
51
EUR
APOSPC7671-1G
APOSPC7671-25G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Formula:
C₅H₇F₃O₃ MW: 172.1 g/mol Pto. Ebullición: 257 °C Pto. de fusión: 39…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039531 Núm. CAS: 338-03-4 UN: 3261 ADR: 8 III |