3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 364 EUR
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190646
Núm. CAS: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8,III