2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Difluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(Difluoromethyl)benzimidazole
PC7676-25G
APOSPC7676-25GEA 71.2 EUR
APOSPC7676-25G
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Difluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆F₂N₂
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 155…157 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463015
Núm. CAS: 705-09-9