5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 219 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formula: C₇H₆F₃N₃O
MW: 205,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205809
Núm. CAS: 175277-44-8