(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 377 EUR
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Formula: C₅HF₃O₃
Pto. Ebullición: 93 °C/65mmHg
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153287
Núm. CAS: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III